P3375
Papaïne from papaya latex
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
Synonyme(s) :
Papaïnase
About This Item
Produits recommandés
Forme
crude powder
Activité spécifique
1.5-10 units/mg solid
Poids mol.
23.4 kDa
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
- in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder
- in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules
- as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents
Actions biochimiques/physiologiques
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
pH optimal situé entre 6,0 et 7,0.
Hydrolyse également les esters et les amides.
Qualité
Définition de l'unité
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.