I8640
IgG from human serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IgG humaine
69,60 €
About This Item
69,60 €
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Qualité
technical grade
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Human IgG is purified from normal human serum by fractionation.
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable