ACR5000PG
Protein G Reagent Kit
for antibody purification
Synonyme(s) :
Protein purification kit
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Amicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.