IP04
Protein G Plus-Agarose Suspension
Protein G PLUS agarose suspension specifically formulated for immunoprecipitation.
175,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
About This Item
175,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
slurry (Liquid)
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Adéquation
suitable for immunoprecipitation
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process