ABF1070
Anti-DRBP76/ILF3 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Interleukin enhancer-binding factor 3, Double-stranded RNA-binding protein 76, DRBP76, M-phase phosphoprotein 4, MPP4, Nuclear factor associated with dsRNA, NFAR, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, NF-AT-90, Translational control protein 80, TCP
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ILF3(3609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DRBP76/ILF3 in the nuclear fractions prepared from Wt11 (HEK293 expressing Flag-tagged wild-type TLR3) cells (Zhu, J., et al, (2010). J Immunol. 184(10):5768-5776; Sarkar, S.N., et al, (2004). Nat Struct Mol Biol. 11(11):1060-1067).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 of this antibody detected DRBP76/ILF3 in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable