ABN1640
Anti-Prodynorphin/Leumorphin (dynorphin B29)
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Beta-neoendorphin-dynorphin, Leumorphin, Dynorphin B-29
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDYN(5173)
rat ... Pdyn(29190)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected prodynorphin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable