Principaux documents
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
1 MG
382,00 €
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
382,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H60D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Clé InChI
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available