Principaux documents
860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
1 MG
382,00 €
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
382,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H58D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Clé InChI
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
Description générale
CER5-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine has been used as a deuterium-labeled ceramide standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860848P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite