Principaux documents
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
Synonyme(s) :
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
1 MG
488,00 €
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
488,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C62H110D9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
967.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
488,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
Clé InChI
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
Description générale
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] is a deuterated sphingolipid.
Application
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] has been used as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for quantitatively measuring stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860849P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite