860836P
Avanti
CER11-2′R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860836P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
382,00 €
About This Item
382,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860836P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860836P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Clé InChI
NQXMVCBJWMTLGK-ISBBZEKYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available