Principaux documents
Z174238
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 90°
Synonyme(s) :
Vacuum Trap
1 EA
495,00 €
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
495,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Paramètres
230-490 °C
Catégories apparentées
Description générale
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange