Documents
AB19013
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ténascine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-150-225, Anti-DFNA56, Anti-GMEM, Anti-GP, Anti-HXB, Anti-JI, Anti-TN, Anti-TN-C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Spécificité
Réactif avec la ténascine du poulet et la ténascine humaine par immunohistochimie. Dans des conditions réductrices, la réactivité avec le poulet est environ 100 fois supérieure à la réactivité avec la ténascine humaine. La réactivité avec la ténascine de souris dans des conditions réductrices est faible, mais il réagit avec la souris dans des coupes incluses en paraffine.
Immunogène
Ténascine purifiée à partir de cerveau embryonnaire de poulet.
Application
Blocage des fonctions
Analyse par western blotting : L'anticorps reconnaît une bande de 220-240 kDa dans les westerns réduits ; c'est avec le poulet que l'anticorps réagit le mieux, suivi par l'humain (100× moins réactif). La réactivité de la souris dans des conditions réduites est faible.
Immunohistochimie : tissus congelés et inclus en paraffine ; le traitement au citrate de sodium est utile pour les tissus en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-ténascine est un anticorps dirigé contre la ténascine pour une utilisation en IH et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1951
Forme physique
Produit purifié par immuno-affinité
Purifié par affinité à l'aide de ténascine de poulet immobilisée. Fourni en solution dans du PBS exempt de conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cerveau embryonnaire de poulet
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ashley W Seifert et al.
PloS one, 7(4), e32875-e32875 (2012-04-10)
While considerable progress has been made towards understanding the complex processes and pathways that regulate human wound healing, regenerative medicine has been unable to develop therapies that coax the natural wound environment to heal scar-free. The inability to induce perfect
Fluorescent whole-mount method for visualizing three-dimensional relationships in intact and regenerating adult newt spinal cords.
Zukor, KA; Kent, DT; Odelberg, SJ
Developmental Dynamics null
The impact of flow-induced forces on the morphogenesis of the outflow tract.
Biechler, SV; Junor, L; Evans, AN; Eberth, JF; Price, RL; Potts, JD; Yost, MJ; Goodwin, RL
Frontiers in Physiology null
Liliana Osório et al.
The International journal of developmental biology, 53(4), 641-648 (2009-02-28)
In the prospective lumbo-sacral region of the chick embryo, neurulation is achieved by cavitation of the medullary cord, a process called secondary neurulation. Neural crest cells (NCC) are generated in this region and they give rise to the same types
Guoqiang Wan et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 156-156 (2019-07-12)
Age-related decline of inner ear function contributes to both hearing loss and balance disorders, which lead to impaired quality of life and falls that can result in injury and even death. The cellular mechanisms responsible for the ear's functional decline