M5670
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2), Anti-Mitogen Activated Protein Kinase
165,00 €
About This Item
165,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2) antibody produced in rabbit, whole antiserum
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable