890860P
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
378,00 €
About This Item
378,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (890860P-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C34H68NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31-32(30-35(3,4)5)39-34(37)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h32H,6-31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3