Documents
AB10533
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-LMX-1
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
hamster (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
Description générale
LMX-1 est un facteur de transcription qui appartient à la famille des facteurs de transcription à homéodomaine LIM (LIM-HD). Elle est induite dans le mésencéphale ventral en réponse à la signalisation précoce. LMX-1 est un composant nécessaire au développement de la plaque du toit du tube neural ainsi qu'à la spécification du devenir des cellules dorsales du SNC et au développement des vertèbres. Elle est exprimée dans la plaque du toit, un locus organisationnel situé dans le SNC dorsal et qui agit pour modérer la différenciation et la spécification des neurones adjacents par la sécrétion de molécules de signalisation telles que WNT et BMP. Des études récentes ont indiqué que LMX-1 a un potentiel élevé pour stimuler la production de neurones dopaminergiques mésencéphaliques (mesDA) pour le traitement thérapeutique de la maladie de Parkinson, une condition caractérisée par un déclin de la neurotransmission dopaminergique résultant de la dégénérescence neuronale progressive des neurones mesDA dans la ''partie noire'' de la substance noire (substantia nigra pars compacta, SN).
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine LMX-1.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST et correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine LMX-1 de hamster.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-LMX-1 est un anticorps dirigé contre la protéine LMX-1 à utiliser en WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu testiculaire de souris.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter LMX-1 dans 10 µg de lysat de tissu testiculaire de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 50 kDa.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin non purifié contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissus testiculaires de souris
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Yanhan Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(23), 5429-5440 (2018-05-18)
LIM-domain containing transcription factors (LIM-TFs) are conserved factors important for embryogenesis. The specificity of these factors in transcriptional regulation is conferred by the complexes that they form with other proteins such as LIM-domain-binding (Ldb) proteins and LIM-domain only (LMO) proteins.
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity
Parthiv Haldipur et al.
eLife, 6 (2017-01-17)
FOXC1 loss contributes to Dandy-Walker malformation (DWM), a common human cerebellar malformation. Previously, we found that complete Foxc1 loss leads to aberrations in proliferation, neuronal differentiation and migration in the embryonic mouse cerebellum (Haldipur et al., 2014). We now demonstrate
Gabriela Oana Bodea et al.
Development (Cambridge, England), 141(3), 661-673 (2014-01-23)
The proper functioning of the dopaminergic system requires the coordinated formation of projections extending from dopaminergic neurons in the substantia nigra (SN), ventral tegmental area (VTA) and retrorubral field to a wide array of forebrain targets including the striatum, nucleus
Mary Gazea et al.
Developmental biology, 409(1), 55-71 (2015-11-07)
Midbrain dopaminergic (mDA) neurons modulate various motor and cognitive functions, and their dysfunction or degeneration has been implicated in several psychiatric diseases. Both Sonic Hedgehog (Shh) and Wnt signaling pathways have been shown to be essential for normal development of