Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
AB144P
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Synonyme(s) :
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
200 μL
619,00 €
500 μL
923,00 €
1 ML
1 340,00 €
619,00 €
En stockDétails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1012
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
619,00 €
500 μL
923,00 €
1 ML
1 340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
619,00 €
En stockDétails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1012
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-choline acétyltransférase, Chemicon®, from goat
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Description générale
La choline acétyltransférase (ChAT) a un poids moléculaire d'environ 68 kDa. Elle est synthétisée dans le péricaryon, puis transportée jusqu'à l'extrémité des axones. La ChAT appartient à la famille des choline/carnitine acyltransférases. Seuls les neurones cholinergiques semblent posséder une quantité significative de ChAT, faisant de l'anti-choline acétyltransférase un marqueur spécifique. La choline acétyltransférase est présente dans les neurones cholinergiques du cerveau et de la moelle épinière.
Spécificité
Réaction croisée attendue avec les espèces aviaires, la poule, le cobaye, le singe, le rat et l′opossum.
Immunogène
Enzyme placentaire humaine.
Application
L'anticorps anti-choline acétyltransférase est utilisé dans les applications suivantes :
  • Coloration immunohistochimique
  • Western blotting
  • Immunocytochimie
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à une dilution au 1/100e.
Les dilutions de travail et les protocoles optimaux doivent être déterminés par l'utilisateur final.
Actions biochimiques/physiologiques
La choline acétyltransférase (ChAT) intervient dans la synthèse de l'acétylcholine dans les neurones. Elle catalyse la synthèse réversible de l'acétylcholine (ACh) à partir d'acétyl-CoA et de choline au niveau des synapses cholinergiques. La ChAT catalyse le transfert d'un groupement acétyle entre l'acétyl-coenzyme A et la choline. Un lien a été établi entre des mutations du gène codant cette protéine et des troubles neuromusculaires congénitaux.
Qualité
Évaluée de routine par western blot sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blot :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la ChAT dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
70/74 kDa
Forme physique
Anticorps purifié par affinité
Anticorps polyclonal de chèvre purifié dans un tampon contenant 5 mg/ml de sérum albumine bovine (BSA) et 0,2 % d'azide de sodium
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non dilués jusqu′à 1 an après la date de réception. Éviter de congeler/décongeler plusieurs fois.
Pour un stockage à court terme (3 à 4 semaines), conserver entre 2 et 8 °C.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysats de placenta humain, prosencéphale/l′hypothalamus rostral de rat.
Autres remarques
Domaine de recherche :
Neurosciences
Sous-domaine de recherche :
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Plasticity of motor network and function in the absence of corticospinal projection
Han Q, et al.
Experimental Neurology, 194-208 (2015)
The human choline acetyltransferase gene encodes two proteins
Grosman DD, et al.
Journal of Neurochemistry (1995)
Javier Bernácer et al.
PloS one, 2(11), e1174-e1174 (2007-12-15)
The striatum (caudate nucleus, CN, and putamen, Put) is a group of subcortical nuclei involved in planning and executing voluntary movements as well as in cognitive processes. Its neuronal composition includes projection neurons, which connect the striatum with other structures
S D Motts et al.
Neuroscience, 160(1), 103-114 (2009-03-14)
We combined retrograde tracing with immunohistochemistry for choline acetyltransferase to identify the source of cholinergic input to the inferior colliculus (IC) in guinea pigs. Injection of a retrograde tracer into one IC labeled cells in many brainstem nuclei. Retrogradely-labeled cells
Uniformity detector retinal ganglion cells fire complex spikes and receive only light-evoked inhibition.
Sivyer, B; Taylor, WR; Vaney, DI
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Articles
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Questions
  1. Bonjour, quel est l'isotype de cet anticorps ?
    1 answer
    1. This antibody is an IgG isotype. The whole protein was used for immunization and the epitope has not been mapped. This is a polyclonal antibody and can bind to more than one region.