Principaux documents
8.52219
Sigma-Aldrich
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
1 G
24,10 €
5 G
60,20 €
25 G
247,00 €
24,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
24,10 €
5 G
60,20 €
25 G
247,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
24,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
277 °C (decomposes)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
aromatic amine
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(c4ccc(cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of p-aminobenzoic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1211
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.