Documents
5.00949
SAFC
tout-rac-α-Tocophérol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
tout-rac-α-Tocophérol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro E:
E307
Numéro de classement CE :
233-466-0
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Puissance
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
393 °C/1013 hPa
Pf
2.5-3.5 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le tout-rac-α-tocophérol (vitamine E) protège les cellules des radicaux libres. La vitamine E est utilisée dans les produits de soin de la peau et des cheveux, ainsi que dans les compléments alimentaires. Le tout-rac-α-tocophérol Emprove® Essential convient aux applications pharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1