Principaux documents
8.51020
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms), O-(N-Boc-2-aminoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-hexaethyleneglycol
1 G
394,00 €
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
394,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H48N2O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
394,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥80.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OC(C)(C)C)(C(=O)CO)C(=O)CO
InChI
1S/C25H48N2O13/c1-25(2,3)40-24(32)26-4-6-33-8-10-35-12-14-37-16-18-39-19-17-38-15-13-36-11-9-34-7-5-27(22(30)20-28)23(31)21-29/h28-29H,4-21H2,1-3H3,(H,26,32)
Clé InChI
BAMLLPMHTABXAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU. Removal of the Boc group can be effected with TFA. The use of HF should be avoided as this reagent can promote breakdown of the PEG.
Application
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms) Novabiochem®. CAS 600141-83-1, molar mass 584.65 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0102
Remarque sur l'analyse
Color (visual): off white to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable