757861
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
318,00 €
About This Item
318,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 1,100
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Température de transition
Tm 48-55 °C
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.