Principaux documents
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Synonyme(s) :
4arm-PEG, Polyethylene glycol
1 G
286,00 €
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
286,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.