C1875
Decanoic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pression de vapeur
15 mmHg ( 160 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
crystals
Point d'ébullition
268-270 °C (lit.)
Pf
27-32 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
296.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
147 °C - closed cup