Principaux documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-606-9
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
214.0-219.0 °C
Solubilité
1.2 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable