Principaux documents
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
5 G
84,20 €
84,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
84,20 €
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Beilstein:
1866980
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitrile
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable