124826
4-Cyanobenzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
26,40 €
About This Item
26,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
68-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
nitrile
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges