Principaux documents
8.22073
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytyraminium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Hydroxytyraminium chloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
3,4-(OH)2C6H3CH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-527-8
Forme
powder
Puissance
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
246-249 °C
Densité
1.4 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Clé InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable