Principaux documents
8.03057
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
100 G
46,40 €
250 G
101,00 €
1 KG
266,00 €
46,40 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
46,40 €
250 G
101,00 €
1 KG
266,00 €
About This Item
Formule linéaire :
4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
202-819-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,40 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
75 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
327.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
164 °C - closed cup