Documents
1.18305
Supelco
Acide hexane-1-sulfonique, sel de sodium
for ion pair chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
Acide hexane-1-sulfonique, sel de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
220-601-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Perte
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
Transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Adéquation
passes test for identity (IR)
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le sel sodique de l'acide hexane-1-sulfoniqueest couramment utilisé comme réactif d'appariement d'ions en chromatographied'appariement d'ions. Il est utilisé comme réactif d'appariement d'ions pour générer un équilibreneutre avec les analytes, ce qui permet d'augmenter la rétention et d'améliorerla séparation au cours de l'analyse chromatographique.
Application
Le sel sodique de l'acide hexane-1-sulfonique peut être utilisé comme :
  • composant de la phase mobile dans une méthode HPLC indicatrice de stabilité pour la détermination simultanée des vitamines hydrosolubles et des conservateurs.
  • composant tampon dans une méthode de chromatographie liquide ultra-performante en phase inverse (UPLC) pour la détermination simultanée du phosphate monohydraté de sitagliptine et du chlorhydrate de metformine dans les formes pharmaceutiques.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable