Principaux documents
225819
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate
reagent grade, N2H4 50-60 %
Synonyme(s) :
Hydrazinium hydroxide
100 ML
29,20 €
50 G
51,90 €
500 ML
67,20 €
250 G
80,90 €
1 KG
176,00 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
29,20 €
50 G
51,90 €
500 ML
67,20 €
250 G
80,90 €
1 KG
176,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2NH2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.05 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Composition
Degree of hydration, ~1.5
N2H4, 50-60%
Limite d'explosivité
99.99 %
Concentration
50.0-60.0% (%H4N2 by Na2S2O3 basis, titration)
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NN.[H]O[H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Clé InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The addition of hydrazine hydrate to reduced graphene oxide (RGO) counter electrode improves its performance in dye-sensitized solar cells (DSSC).[1]
Application
Hydrazine hydrate has been used for the deproteination of the enamel samples in a study.[2] It may be used as a reducing agent in the following:
  • Preparation of silver nanoparticles.[3]
  • Transformation of monosubstituted nitrobenzene derivatives to the corresponding anilines.[4]
  • Along with graphite for the conversion of nitro compounds (aromatic and aliphatic) to the amino compounds.[5][6]
Hydrazine hydrate may be used to prepare:
  • 3-(2-Benzyloxy-6-hydroxyphenyl)-5-styrylpyrazoles by reacting with 5-benzyloxy-2-styrylchromones.[7]
  • 3,5-Diphenyl-2-pyrazoline derivatives by reacting with 1,3-diphenyl-2-propen-1-one.[8]
  • 3′-Aryl-1,2,3,4,4′,5′-hexahydrospiro[quinoxalin-2,5′-pyrazol]-3-ones by reacting with 3-arylacylidene-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-ones.[9]
  • It may also be used in the catalytic reduction of nitroarenes to aromatic amines.[10]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Effects of hydrazine hydrate treatment on the performance of reduced graphene oxide film as counter electrode in dye-sensitized solar cells.
Qiu L, et al.
Applied Surface Science, 319, 339-343 (2014)
T Baumann et al.
Scientific reports, 5, 15194-15194 (2015-10-16)
Enamel proteins form a scaffold for growing hydroxyapatite crystals during enamel formation. They are then almost completely degraded during enamel maturation, resulting in a protein content of only 1% (w/v) in mature enamel. Nevertheless, this small amount of remaining proteins
Synthesis and molecular structure of 3-(2-benzyloxy-6-hydroxyphenyl)-5-styrylpyrazoles. Reaction of 2-styrylchromones and hydrazine hydrate.
Pinto DC, et al.
Tetrahedron, 55(33), 10187-10200 (1999)
Reduction of aromatic nitro compounds with hydrazine hydrate in the presence of an iron oxide hydroxide catalyst. I. The reduction of monosubstituted nitrobenzenes with hydrazine hydrate in the presence of ferrihydrite.
Lauwiner M, et al.
Applied Catalysis A: General, 172(1), 141-148 (1998)
Graphite catalyzed reduction of aromatic and aliphatic nitro compounds with hydrazine hydrate.
Byung HH, et al.
Tetrahedron Letters, 26(50), 6233-6234 (1985)
Articles
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the difference between Hydrazine hydrate product numbers 225819, 215155 and 207942?
    1 answer
    1. Prod. No. 215155 is anhydrous hydrazine. There is no water associated with this product. It has a molecular (formula) weight of 32.05. Prod. No. 207942 is hydrazine monohydrate. There is one mole of water for every mole of hydrazine. It has a molecular (formula) weight of 50.06. Prod. No. 225819 is hydrazine hydrate. The hydrazine content by weight from batch to batch may vary between 50 to 60%. Because the amount of water present (the other 40 to 50%) will also vary from batch to batch, it does not have a defined molecular (formula) weight. If a batch was found to contain 54 wt% hydrazine, then that batch would have 1.5 moles of water for every mole of hydrazine.
      Helpful?
  5. Is Product 225819, Hydrazine hydrate, a liquid or a solid?
    1 answer
    1. The package sizes for this product are in a mass unit (gram) rather than a volume unit (mL). However, this product is a liquid and not a solid. It has a reported density of 1.029 g/mL at 25°C.