Documents
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Chloroethane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
Numéro de classement CE :
200-830-5
Pression de vapeur
1342 hPa ( 20 °C)
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Limite d'explosivité
3.6-14.8 % (v/v)
Point d'ébullition
12 °C/1013 hPa
Pf
-142 °C
Température de transition
flash point -43 °C
Solubilité
5.8 g/L (slow decomposition)
Densité
0.92 g/cm3 at 6 °C
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
Pictogrammes
FlameGas cylinderHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
-50.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2