Principaux documents
48622
Supelco
Chloromethane solution
200 μg/mL in methanol, analytical standard
1 ML
59,10 €
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
59,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chloromethane is one of the most abundant halocarbons present in the atmosphere, which can mostly originate from natural sources.[1] It can be formed via reaction between chlorine gas and methane on heating or exposure to light.[2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chloromethane and dichloromethane in the tropical Atlantic Ocean
Kolusu RS, et al.
Atmospheric Environment, 150, 417-424 (2017)
Organic Chemistry (2011)
Xiaofeng Tang et al.
The Journal of chemical physics, 136(3), 034304-034304 (2012-01-28)
Utilizing threshold photoelectron-photoion coincidence (TPEPICO) velocity imaging, dissociation of state-selected CH(3)Cl(+) ions was investigated in the excitation energy range of 11.0-18.5 eV. TPEPICO time-of-flight mass spectra and three-dimensional time-sliced velocity images of CH(3)(+) dissociated from CH(3)Cl(+)(A(2)A(1) and B(2)E) ions were
Shinji Aono et al.
Journal of computational chemistry, 31(16), 2924-2931 (2010-07-06)
Free energy profiles for the proton transfer reactions in hydrogen-bonded complex of phenol with trimethylamine in methyl chloride solvent are studied with the reference interaction site model self-consistent field method. The reactions in both the electronic ground and excited states
L El Khoury et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024319-024319 (2012-01-21)
We present a combined experimental and theoretical study of isolated CH(3)Cl molecules using resonant inelastic x-ray scattering (RIXS). The high-resolution spectra allow extraction of information about nuclear dynamics in the core-excited molecule. Polarization-resolved RIXS spectra exhibit linear dichroism in the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf