338303
Chloroethane solution
2.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Densité de vapeur
2.22 (vs air)
Pression de vapeur
20.03 psi ( 55 °C)
5.98 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
966 °F
Concentration
2.0 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
<0.005% water
Densité
0.775 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Green solvent in biomaterial extraction: Research highlights the use of Chloroethane as an effective solvent for extracting lignin-containing nanocellulose fibrils from date palm waste, emphasizing its potential in enhancing the sustainability of biomaterial processing (Raza et al., 2024).
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informations légales
Adaptateur d'entrée à septum
En option
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup