Principaux documents
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,6-Trichlorophenol
100 G
38,10 €
1 KG
184,00 €
38,10 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
38,10 €
1 KG
184,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3Cl3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-795-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,10 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.035 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
244-246 °C/1013 hPa
Pf
65-68 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Solubilité
0.8 g/L
Densité
1.675 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup