If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.06067
Sulfate de magnésium
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Sulfate de magnésium anhydre
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 5210
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥98.0% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.004% Total nitrogen (N)
Perte
≤2% loss on ignition, 600 °C
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
1124 °C
Densité
2.66 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.004%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
- Bioflocculant produced by Bacillus velezensis and its potential application in brewery wastewater treatment : cette étude explore la production d'un biofloculant par Bacillus velezensis, en évaluant son application dans le traitement des eaux usées des brasseries. Le sulfate de magnésium a été utilisé comme adjuvant de coagulation, améliorant de manière significative le procédé de floculation (Agunbiade et al., 2022).
- Evaluation of the automated micro-solid phase extraction clean-up system for the analysis of pesticide residues in cereals by gas chromatography-Orbitrap mass spectrometry : cette recherche évalue un système automatisé d'extraction en phase micro-solide pour l'analyse des résidus de pesticides. Le sulfate de magnésium a été utilisé pour le nettoyage des échantillons, améliorant ainsi l'efficacité et l'exactitude de l'extraction (Hakme and Poulsen, 2021).
- Online supercritical fluid extraction and chromatography of biomarkers analysis in aqueous samples for in situ planetary applications : cet article scientifique traite d'une méthode combinant l'extraction par un fluide supercritique et la chromatographie pour l'analyse des biomarqueurs. Le sulfate de magnésium a joué un rôle essentiel dans le procédé d'extraction, en facilitant la séparation des composés cibles (Abrahamsson et al., 2019).
- Bioremediation of oily hypersaline soil and water via potassium and magnesium amendment : l'étude examine la dépollution biologique des environnements huileux hypersalins à l'aide de sulfate de magnésium et de potassium. Les amendements ont amélioré l'activité microbienne et la dégradation des hydrocarbures (Al-Mailem et al., 2013).
Remarque sur l'analyse
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,004 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
As (arsenic) : ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,04 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,002 %
Perte au feu (600 °C) : ≤ 2 %
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf