Principaux documents
8.18318
Sigma-Aldrich
N-Méthyle-D-glucamine
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol, Méglumine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.21
Beilstein:
385906
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
228-506-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
~662 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
210 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
129-131.5 °C (lit.)
Solubilité
1000 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable