153087
2-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Synonyme(s) :
Hexahydro-o-cresol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
163-166 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCCCC1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup