Principaux documents
1.06406
Supelco
Chlorure de sodium
99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-598-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
Essai:
99.99%
Qualité:
for inorganic trace analysis
Forme:
solid
Solubilité:
358 g/L
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 865 °C)
Essai
99.99%
Forme
solid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C/1013 hPa
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
358 g/L
Masse volumique apparente
1140 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
99,99 Suprapur®
Application
Chlorure de sodium 99,99 Suprapur®. CAS Nº 7647-14-5, Numéro CE 231-598-3
Liaison
Remplace : 6406 ; 6406-2 ; 6406-1
Remarque sur l'analyse
Pureté (métallique)min 99,99 %Dosage (argentimétrie)min 99,5 %Bromure (Br)max 10 ppmIodure (I)max 10 ppmPhosphates (PO₄)max 5 ppmSulfates (SO₄)max 10 ppmAzote total (N)max 10 ppmHexacyanoferrate (Fe(CN)₆)max 1 ppmAl (aluminium)max 0,01 ppmBa (baryum)max 2 ppmCa (calcium)max 0,1 ppmCd (cadmium)max 0,005 ppmCe (cérium)max 0,005 ppmCo (cobalt)max 0,005 ppmCr (chrome)max 0,01 ppmCs (césium)max 5 ppmCu (cuivre)max 0,005 ppmEu (europium)max 0,005 ppmFe (fer)max 0,05 ppmK (potassium)max 5 ppmLa (lanthane)max 0,005 ppmLi (lithium)max 0,5 ppmMg (magnésium)max 0,05 ppmMn (manganèse)max 0,01 ppmNi (nickel)max 0,01 ppmPb (plomb)max 0,005 ppmRb (rubidium)max 0,5 ppmSc (scandium)max 0,005 ppmSm (samarium)max 0,005 ppmSr (strontium)max 0,1 ppmTl (thallium)max 0,005 ppmY (yttrium)max 0,005 ppmYb (ytterbium)max 0,005 ppmZn (zinc)max 0,01 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Preparation of a standard solution for COD/chloride