Documents
8.14894
Sigma-Aldrich
Alcool polyvinylique
(Mw approx. 145000) for synthesis
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111042
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
160-240 °C
Masse volumique apparente
400‑670 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled Drug Release: Polyvinyl alcohol-based polymeric nanofibers, produced via electrospinning, demonstrated effective controlled release mechanisms for lysozyme, suggesting potential applications in targeted drug delivery systems (Ogawa et al., 2024).
  • Recyclable Hydrogels: Fully hydrolyzed polyvinyl alcohol has been utilized to fabricate recyclable hydrogels at room temperature, highlighting its utility in developing environmentally friendly materials for diverse applications (Liu et al., 2023).
  • Antibacterial Polymeric Films: The hydrolysis degree of polyvinyl alcohol significantly affects the properties of antibacterial polymeric films, which incorporate zinc sulphate for enhanced biomedical applications (Sedlarik et al., 2010).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)