363103
Alcool polyvinylique
average Mw 146,000-186,000, 87-89% hydrolyzed
Synonyme(s) :
PVA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average Mw 146,000-186,000
Chute de bille
40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available