Documents
8.21039
Sigma-Aldrich
Alcool polyvinylique
(Mw approx. 30000) for synthesis
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111042
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Puissance
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)