10851
Alcool polyvinylique
Mw ~195,000
Synonyme(s) :
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
Mw ~195,000
Ampleur du marquage
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~4,300 polymerization
Résidus de calcination
≤1%
Viscosité
52-60 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves