Principaux documents
8.14785
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
100 ML
368,00 €
368,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
368,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
257-158-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
368,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point 63 °C
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Clé InChI
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C