Merck
Passer à
17455
tert-Butyl α-bromoisobutyrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropionate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
55,50 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
1905654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
55,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.436
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
InChI key
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA)[1].
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
17457E1440383062
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
functional group
bromo, ester
functional group
-
functional group
ester, ether, hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe