E14403
Ethyl α-bromoisobutyrate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
Clé InChI
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocoles
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.