1.01714
Barium carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Barium carbonate
About This Item
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
Forme
solid
Puissance
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble)
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
Pf
>1450 °C (decomposition)
Solubilité
0.02 g/L
Densité
4.43 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.3%
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Sr (Strontium): ≤ 0.3 %
Total of alkali (water soluble): ≤ 0.002 meq/g
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable