Documents
371432
Sigma-Aldrich
Sodium percarbonate
avail. H2O2 20-30 %
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3·1.5H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
avail. H2O2, 20-30%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
Clé InChI
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Sodium percarbonate is a powerful oxidizing agent as it releases oxygen upon decomposition in the presence of water or when exposed to moisture. This property makes it an oxygen source/green oxidant in various applications such as disinfection and wastewater treatment. It is also considered as a promising substitute for H2O2.
Application
Sodium percarbonate can be used:
  • To prepare polycaprolactone (PCL)-based oxygen-releasing nanofibers for wound dressing.
  • For the degradation of Bisphenol A and aniline via advanced oxidation processes.
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Liu, J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6795-6795 (1997)