Principaux documents
8.06722
Sigma-Aldrich
Nickel(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Nickel(II) chloride, Nickel dichloride
100 G
131,00 €
131,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
131,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-743-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
131,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 671 °C)
Forme
powder
Puissance
105 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Pf
1009 °C
Densité
3.55 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ni+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Application
Nickel(II) chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize acyclic and cyclic dithioacetals via thioacetalization of aldehydes.[1]
  • To prepare α-aminonitrile derivatives via a one-pot, three-component coupling reaction of aldehydes, amines, and trimethylsilyl cyanide.[2]
  • In the hydrodefluorination of fluoroarenes in the presence of lithium triethylborohydride.[3]
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (150 °C; 3h): ≤ 1.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Highly Efficient Nickel (II) Chloride/Bis (tricyclohexylphosphine) nickel (II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride
Zhao Wenwen, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 574-578 (2012)
Nickel (II) chloride as an efficient and useful catalyst for chemoselective thioacetalization of aldehydes
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 44(5), 919-922 (2003)
Highly Efficient Nickel (II) Chloride/Bis (tricyclohexylphosphine) nickel (II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride
Zhao Wenwen, et al.
advanced synthesis and catalysis, 354(4), 574-578 (2012)
Nickel (II) chloride catalyzed one-pot synthesis of α-aminonitriles
De Surya Kanta
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(2), 169-171 (2005)