Principaux documents
8.14223
Sigma-Aldrich
Imidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
5 G
28,60 €
250 G
65,60 €
1 KG
212,00 €
25 KG
1 650,00 €
28,60 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
28,60 €
250 G
65,60 €
1 KG
212,00 €
25 KG
1 650,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
206-019-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥99% (GC)
pb:
256 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
0.003 hPa ( 20 °C)
28,60 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.003 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
480 °C
Puissance
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
pb
256 °C/1013 hPa
Pf
90 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Solubilité
633 g/L
Densité
1.233 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals the regulatory mechanisms of flavonoid and alkaloid biosynthesis in the new and old leaves of Murraya tetramera Huang.: This study examines the biochemical pathways in Murraya tetramera, with a focus on the interaction between flavonoids and alkaloids, which may include imidazole-based compounds (Zhou et al., 2024).
  • Unraveling the complex nexus: Interplay of volatile compounds, free amino acids, and metabolites in oat solid state fermentation.: Discusses the roles of various biochemicals, including potentially imidazole, in oat fermentation, providing insights into food science and biochemistry (Sun et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This article explores the use of imidazole ligands in PET imaging, contributing to advanced techniques in medical imaging and diagnostics (Tada et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf