Principaux documents
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
500 MG
2 740,00 €
2 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
2 740,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
Clé InChI
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup
Point d'éclair (°C)
closed cup