Principaux documents
224111
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
98%
Synonyme(s) :
1,2-Diethoxyethane
100 ML
77,30 €
500 ML
271,00 €
77,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
77,30 €
500 ML
271,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Beilstein:
1732917
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
9.4 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3923 (lit.)
pb
121 °C (lit.)
Pf
−74 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Correlation between urinary methoxyacetic acid and exposure of ethylene glycol dimethyl ether in a lithium battery plant.: This research investigates the exposure levels of ethylene glycol diethyl ether within a lithium battery manufacturing environment. By analyzing the correlation between urinary biomarkers and chemical exposure, the study provides insights into occupational health and safety measures required in industrial settings where such chemicals are used (Yokota et al., 2007).
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Solvate structures and computational/spectroscopic characterization of LiBF4 electrolytes
Seo DM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(32), 18377-18386 (2014)
Fabrication and performance of membrane electrode assembly prepared by a catalyst-coated membrane method: effect of solvents used in a catalyst ink mixture
Therdthianwong A, et al.
Energy & Fuels, 24(2), 1191-1196 (2010)
Copper (I)-mediated living radical polymerization in the presence of oxyethylene groups: Online 1H NMR spectroscopy to investigate solvent effects
Haddleton DM, et al.
Macromolecules, 33(22), 8246-8251 (2000)
The bonding of fluorinated and hydrogenated diethers to Ru (001).
Walczak MM and Thiel PA.
Surface Science, 224(1), 425-450 (1989)
Fabio Marchetti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3651-3653 (2008-07-31)
The formation of 1,4-dioxanes and alkyl chlorides from the reactions of polyethers (dme, diglyme, 1,2-diethoxyethane, 1,2-dimethoxypropane) with NbCl(5) at room temperature is described; as far as dme is concerned, the reaction mainly occurs in two steps, consisting of (i) cleavage